주요 문서
56865
Supelco
Ammonium trifluoroacetate
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
동의어(들):
Trifluoroacetic acid ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CO2NH4
CAS Number:
Molecular Weight:
131.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116004
NACRES:
NB.21
분석
99.0-101.0% (NT)
양식
solid
기술
HPLC: suitable
pH
5-6.5
mp
123-125 °C (lit.)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
InChI key
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1