주요 문서
80948
Supelco
Sodium sulfate
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
142.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.21
solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
Grade
reagent grade
Quality Level
분석
99.0-101.0% (T)
양식
solid
품질
LiChropur
기술
HPLC: suitable
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 220 nm Amax: ≤0.1
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)