주요 문서
93752
Supelco
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NB.21
양식
liquid
품질
LiChropur
농도
49.5-50.5%
기술
HPLC: suitable
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: ≤0.05
λ: 220 nm Amax: ≤0.04
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)