주요 문서
Z689874
Sigma-Aldrich
Aldrich® chain Benchclamp
size L, extended
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
크기
L
길이 × 직경
305 mm × 13 mm , arm
턱 용량
35-280 mm
로드 길이
14.2 cm , extension
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corrosion resistant nickle-plated finish with chromed-brass chain. Holds large or irregular shaped objects firmly, yet gently to lab frames and rods. Quick slip-on chain connection with large, easy-to-turn adjusting knob.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)