주요 문서
Z689971
Sigma-Aldrich
Aldrich® column clamp
size XL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.35
크기
XL
길이 × 직경
211 mm × 11 mm , arm
턱 용량
92-165 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corrosion resistant stainless steel. Ideal for holding chromatography columns and large cylindrical glassware. A large, flat thumbscrew/worm drive permits maximum tightening or removal in minimum time.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)