크기
S
길이 × 직경
127 mm × 13 mm , arm
턱 용량
35-170 mm
로드 길이
14.2 cm , extension
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Corrosion resistant nickle-plated finish with chromed-brass chain. Holds large or irregular shaped objects firmly, yet gently to lab frames and rods. Quick slip-on chain connection with large, easy-to-turn adjusting knob.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
NOTE: An additional clamp holder is required to attach clamps to frames or other apparatus.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.