주요 문서
59269
SSI High Pressure Precolumn Filter
10-32 Valco compatible thread
동의어(들):
COLUMN PREFILTER, CPI FITTING,0.5UM, EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
포장
pkg of 1 ea
피팅
10-32 Valco compatible thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
법적 정보
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)