주요 문서
59272
Filter Element for SSI Filter Unit
Precolumn, pore size 2.0 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel
포장
pkg of 10 ea
공극 크기
2.0 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Select 0.5 μm or 2.0 μm stainless steel filter elements for your SSI High Pressure Filter Unit.
법적 정보
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)