주요 문서
Z509043
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 3 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
thimble blue
포장
pkg of 24 ea
제조업체/상표
200-3A
벌브 I.D.
7 mm
용적
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3