주요 문서
Z186678
Pipette bulb
capacity 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
round red
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
200-5
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)