주요 문서
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
material
PE-LD
무균
non-sterile
특징
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
포장
pack of 250
pkg of 250
제조업체/상표
BRAND 125400
길이
98 mm
용량
1.8 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
기타 정보
BR125400 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)