주요 문서
Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
동의어(들):
priming bulk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
rubber bulb
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
205A
직경
53 mm
용적
75 mL
관련 카테고리
일반 설명
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)