주요 문서
Z136085
Bel-Bulb pipettor
vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
vinyl bulb
특징
fits 6-8 mm pipettes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37887-0000
길이 × 직경
70 mm × 5 mm
일반 설명
Flexible vinyl bulb. A soft tapered chuck allows bulb to be held against pipette for suctioning.
법적 정보
Bel-Bulb is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)