주요 문서
P7799
Pipette Pump II
red
동의어(들):
pipette filler, thumb wheel pipette pump
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
plastic
silicone
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37911-1025
용적
25 mL
색상
red
호환성
for pipettes up to 25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For safe and accurate pipetting with one-handed operation. Rotation of the thumb wheel provides precise control of filling or dispensing. Rapid emptying is possible by pressing the plunger or the quick release bar (not available on the 0.2 mL pump). Color coded for easy identification.
법적 정보
Pipette Pump is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)