주요 문서
Z415499
Sigma-Aldrich
Water-cooled distilling head
joint: ST/NS 24/40, Overall H 400 mm, O.D. 54 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
O.D.
54 mm
전체 높이
400 mm
사이드암 유격
225 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Useful for removal of solvents from reaction mixtures or concentrations from solutions prior to crystallization.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)