주요 문서
Z420581
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420557
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104925
NACRES:
NB.43
material
high-density polyethylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H91463-1914
필터 직경
36 in.
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
특징 및 장점
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)