주요 문서
SYND304150
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 150 mm, immersion depth 76 mm
동의어(들):
Synthware D304150, distilling head with side-arm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
조인트
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D304150
침적 깊이
76 mm
자켓 길이
150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)