주요 문서
Z415529
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
컨덴서 길이
150 mm
침적 깊이
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)