주요 문서
Z243256
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 60 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS stopper24/40
제조업체/상표
Ace Glass 723155
용량
60 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
European style funnel with new leaktight locking stopper that will not fall out during shaking or transportation. The stopper is secured into a screw-threaded top joint via cap and Viton® O-ring for a positive, leaktight seal. Supplied complete with 1:5 PTFE plug, stopper, cap, and O-ring.
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)