주요 문서
SYNA351420
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20, side joint: 14/20, side arm angle: 75 deg
동의어(들):
Synthware A351420, adapter, sidearm adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.43
조인트
bottom joint: ST/NS14/20
side joint: 14/20
joint: ST/NS top14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A351420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)