주요 문서
SYNA351922
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22, side joint: 19/22, side arm angle: 75 deg
동의어(들):
Synthware A351922, vacuum adapter, distillation adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
bottom joint: ST/NS19/22
side joint: 19/22
joint: ST/NS top19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A351922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)