주요 문서
SYNC141120
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C141120
호스 크기
8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware Graham condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 14/20 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)