주요 문서
BR140006
BRAND® separating funnel with screw cap
size 500 mL
동의어(들):
Funnels, Separating funnels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
material
conical PTFE stopcock
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 140006
크기
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)