주요 문서
Z260703
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP separatory funnel
capacity 250 mL
동의어(들):
liquid-liquid extraction funnel, nalgene separatory funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 4301-0250
용량
250 mL
뚜껑 크기
33 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Break-resistant, nearly transparent, and impervious to any chemical typically used in a separatory funnel. Phase interface of colorless liquids is visible. FEP stopcock and funnel with Tefzel® ETFE screw closure. Stopcock and screw closure are leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)