주요 문서
Z219290
Sigma-Aldrich
Plug wrench
bronze alloy, pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Non-sparking bronze alloy. Fits the most popular bung patterns.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)