주요 문서
Z529036
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Buttress-thread adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.01
일반 설명
2 in. NPT thread to 2 in. buttress-thread for Aldrich plastic cans and drums.
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1