주요 문서
Z646261
Sigma-Aldrich
Aldrich® drum fittings
vented faucet for 60 L Aldrich drums
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
직경
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Robust PP drum fittings designed to fit Aldrich 5, 10, 20, 30 & 60 L plastic drums, making chemical dispensing from our containers safe and simple.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)