주요 문서
Z200506
Sigma-Aldrich
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40151500
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
스파우트(spout) 길이 × 직경
6 in. × 3/4 in.
튜브 길이
45 in.
피팅
(51 mm)
2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)