주요 문서
Z203378
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/32, flange I.D. 38 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
male joint: ST/NS29/32
플렌지 I.D.
38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
교환용 부품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)