주요 문서
CLS300225
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 25 mL
동의어(들):
Corning® 3002
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
특징
subdivision 0.2 mL
제조업체/상표
Corning 3002-25
tol. measuring range
0.17 mL
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Calibrated "to contain".
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)