주요 문서
Z158380
Ace jacketed short-path distillation apparatus
Still body, plain
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Ace Glass 931750
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For small quantities. Jacketed still body, with 10/18 thermometer joint, one-piece 14/20 cow receiver, and 10 mL distillation flask with 14/20 top opening. Order thermometer adapter Z125350 and thermometer separately.
Replacement parts:
Z158364, Jacketed still body, plain
Z158372, Jacketed still body, with Vigreux indents
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)