일반 설명
Synthware™ vacuum-jacketed design for enhanced efficiency. When a thermometer is inserted at the top of this apparatus, the bulb and stem act as column packing. The close-coupled condenser and vacuum connection provide an extremely short condensate travel path. This apparatus is compatible with a 25 mm immersion thermometer and a D27 distillation receiver.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.