주요 문서
Z247766
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro short-path distillation apparatus
Jacketed head
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Threaded 14/20 joints. Thermometers are included.
Replacement parts:
Z174521 - Standard head
Z247774 - Jacketed head
Z174548 - Cow receiver
Z174556 - Recovery flask, 5 mL
Z174564 - Distillation flask, 10 mL
Z174572 - Gas-inlet tube
Z561487 - Thermometer, 25 mm immr. L, -10 to 250 °C
결합
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)