주요 문서
Z147966
Sigma-Aldrich
Aldrich® quick-distillation and sample collection tube
joint: ST/NS 35/45, thermometer joint: 10/18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
thermometer joint: 10/18
joint: ST/NS35/45
관련 카테고리
일반 설명
<ST/>35/45 joint, <ST/>10/18 thermometer joint. For distilling small samples. A 50mm immersion length thermometer is recommended.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)