주요 문서
Z119083
Sigma-Aldrich
Straight tube
joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Provides a ST/NS: joint connection to single bulb ball-tube flasks and a hose connector to motor drive.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)