주요 문서
Z127302
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 20 mm, PTFE/silicone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone
포장
pkg of 100
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)