주요 문서
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmone
≥98%, stabilized, FG
동의어(들):
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
166.26
FEMA Number:
3763
Beilstein:
1906471
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.140
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
포함
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fresh; jasmine; floral; fruity
SMILES string
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)