W341002
Methyl jasmonate
≥98%, stabilized, FG
동의어(들):
3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester, Methyl 3-oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
분석
≥98%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fresh; green; jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES string
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup