주요 문서
678406
Sigma-Aldrich
Methyl jasmonate-(methyl acetate-2,2-d2), racemic
97 atom % D, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13D2H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
226.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
분석
95% (CP)
bp
110 °C/0.2 mmHg
density
1.039 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C1CCC(=O)C1C\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-/i9D2
InChI key
GEWDNTWNSAZUDX-GZSAMHGASA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)