주요 문서
W516406
Sigma-Aldrich
Dihydromyrcenol
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH(CH3)(CH2)3C(CH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.144
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
194-197 °C
84 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
lime; citrus
SMILES string
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
InChI key
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Dihydromyrcenol is used in the fragrance industry for its fresh lime and citrus-like odor.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fragrance material review on dihydromyrcenol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S70-S75 (2010)
Surburg H and Panten J.
Common Fragrance and Flavor Materials (2016)