주요 문서
W355220
Sigma-Aldrich
2-hexyl-2-cyclopenten-1-one
sum of isomers, stabilized
동의어(들):
Isojasmone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
164.24
FEMA Number:
3552
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
07.033
NACRES:
NA.21
Grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
jasmine; floral; waxy
SMILES string
O=C1CCC=C1CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h8H,2-7,9H2,1H3
InChI key
VGECIEOJXLMWGO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
237.2 °F
Flash Point (°C)
114 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)