W214205
Benzyl cinnamate
≥98%, stabilized
동의어(들):
3-Phenyl 2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Cinnamic acid benzyl ester
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
포함
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
195-200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; balsamic; sweet
SMILES string
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI key
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
356.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
180 °C - closed cup