추천 제품
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
포함
alpha-tocopherol as stabilizer
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
grapefruit; citrus
SMILES string
O=CCCC\C=C\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3+
InChI key
ZUSUVEKHEZURSD-ONEGZZNKSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F
Flash Point (°C)
56 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.