주요 문서
W369020
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
greener alternative
natural, ≥97%, FG
동의어(들):
(Z)-3-hexen-1-yl lactate, Lactic acid cis-3-hexenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
FEMA Number:
3690
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.545
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Mentha spicata L.
Quality Level
Grade
FG
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.444
n20/D 1.446 (lit.)
bp
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
green; leafy; melon; fruity; sweet
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)