주요 문서
TEM-FCF200AU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Gold Grids
size 200 mesh, box of 25 ×
동의어(들):
Formvar/Carbon 200 Mesh, Gold
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
box of 25 ×
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)