주요 문서
SYNS311740
Sigma-Aldrich
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
동의어(들):
Synthware S311740, t-shape stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.85
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S311740
보어 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)