주요 문서
SYNS321740
Synthware straight bore glass stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, plug size 17/40
동의어(들):
Synthware S321740, two way straigh bore stopcock
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware S321740
보어 크기
4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)