제조업체/상표
F650010C
용량
7 mL
디스크 O.D.
10 mm
디스크 직경
10 mm
필터 직경
10 mm
스템 O.D.
7 mm
관련 카테고리
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.