주요 문서
Z276561
Sigma-Aldrich
Ace Hirsch filter funnel
capacity 170 mL, porosity 10-20 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
Ace Glass 718718
용량
170 mL
디스크 직경
30 mm
필터 직경
30 mm
공극 크기
10-20 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)