material
borosilicate glass
제조업체/상표
Ace Glass 718706
용량
25 mL
디스크 직경
20 mm
필터 직경
20 mm
공극 크기
25-50 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객